L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drum taps, stainless steel
Fournisseur: asecos
2795 2797
MSGA2795EA 239 EUR InStock
MSGA2795 MSGA2797
Drum taps, stainless steel
Robinets et éviers Robinets
These drum taps are made of stainless steel.
  • Adjustable removal position
  • Self closing
  • Flame guard
  • PTFE seal
Informations de commande: MSGA2797 includes a trailer fitting for decanting vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité