Staining baskets and racks
Fournisseur: DELTALAB
CP-30H CP-30 CP-45H
631-9740EA 87.9 EUR InStock
631-9740 DELTCP-30 DELTCP-45H
Staining baskets and racks
Portoirs Portoirs à coloration
Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité