Bleu alcalin (C.I. 42765) solution indicateur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09198.1000 1.09198.2500
1.09198.1000EA 131 EUR InStock
1.09198.1000 1.09198.2500
Bleu alcalin (C.I. 42765) solution indicateur, Supelco®
Bleu alcalin (C.I. 42765)
Formule: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Densité: 0.84 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083221
Numéro CAS: 1324-76-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted) 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm) ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité