Microtubes racks
Fournisseur: DELTALAB
M-010.2 M-010.6 M-010.5 M-010.7 M-010.1
DELTM-010.2EA 49.4 EUR InStock
DELTM-010.2 DELTM-010.6 DELTM-010.5 DELTM-010.7 DELTM-010.1
Microtubes racks
Portoirs Tube Racks
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité