Microtubes à centrifuger
Fournisseur: Deltalab
DELT200400EA 140 EUR InStock
DELT200400
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
Made of ultra clear polypropylene.
  • Autoclavable
  • Attached flat caps
  • Can be used at temperatures down to –100 °C
  • Withstand centrifugation up to 21000×g equivalent to 15000 min⁻¹
Tubes can be easily opened and closed with one hand. Ideal for the storage and freezing of any kind of biological material (cells, sperm, bacteria, etc.).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité