Petri dish basket
Fournisseur: DELTALAB
H-600 H-601
391-1110EA 31.8 EUR InStock
391-1110 391-1120
Petri dish basket
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
These stainless steel baskets are suitable for dishes of diameter up to 10 cm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité