Container, multipurpose, square
Fournisseur: DELTALAB
407005 407006
215-4222EA 3.7 EUR InStock
215-4222 215-4223
Container, multipurpose, square
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité