Jars, white with red cap
Fournisseur: Rosa Heinz GmbH
41-0150 41-0250 41-0100 41-1000 41-0500 41-0050
HEIZ41-0150EA 3.2 EUR InStock
HEIZ41-0150 HEIZ41-0250 HEIZ41-0100 HEIZ41-1000 HEIZ41-0500 HEIZ41-0050
Jars, white with red cap
Pots Pots à usage général
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité