Strips of 8 PCR tubes with attached flat cap
Fournisseur: Deltalab
DELT4096.2NEA 419 EUR InStock
DELT4096.2N
Strips of 8 PCR tubes with attached flat cap
Tubes Tubes PCR
Made of PP.
  • RNAse, DNAse and pyrogen free
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité