Containers, square, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
444608 444609 444610 444611 444612 444613 444614
DELT444608EA 545 EUR InStock
DELT444608 DELT444609 DELT444610 DELT444611 DELT444612 DELT444613 DELT444614
Containers, square, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Containers and insert plugs made of HDPE, caps are made of PP.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling
  • All models have moulded-in graduations
Translucent square containers with star-shaped caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité