Tissue processing cassettes, polyacetylene
Fournisseur: DELTALAB
440141 440147 440144 440146 440143
631-9640EA 40 EUR InStock
631-9640 631-9641 631-9642 631-9643 631-9644
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité