Colonnes capillaires, TRACE™ TR-5HT
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRACE™
555-9492EA 530 EUR InStock
555-9492 555-9490 555-9491 555-9489
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-5HT
Colonnes pour chromatographie
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC Columns feature upper temperature limits as high as 400 °C.
  • Non-polar phase, 5% phenyl polycarborane siloxane
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Mmaximum temperatures up to 400 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité