Colonnes capillaires, TRACE™ TR-1701
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
260Q142P 260Q143P 260Q298P
555-9401EA 732 EUR InStock
555-9401 555-9400 555-9396
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-1701
Colonnes pour chromatographie
  • Mid-polarity phase, 14% cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Suitable for a wide variety of applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité