Colonnes capillaires, TRACE™ TR-SimDist
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRACE™
555-9437EA 408 EUR InStock
555-9437
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-SimDist
Colonnes pour chromatographie
  • Non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane
  • Optimized for simulated distillation analysis
  • Strongly cross-linked
  • Maximum temperature for <1,0 µm film is 400 °C
  • Maximum temperature for < 2,65 µm film is 370 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité