VWR® pHenomenal® CO 3100 H Conductivity/TDS/°C Meter, Handheld
Fournisseur: Avantor
VWR® pHenomenal®
663-0234EA 1010 EUR InStock
663-0234
VWR® pHenomenal® CO 3100 H Conductivity/TDS/°C Meter, Handheld
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Conforme aux BPL, ce conductimètre portable est doté d'un boîtier solide IP 67 ainsi que d'une sortie USB étanche pour le connecter à un ordinateur. Il offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures de terrain.
  • Grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage LED continu affichant les mesures de conductivité, TDS et de température simultanément
  • Fonction d'enregistrement de données réglable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémorisation de 5000 points avec stockage automatique et mémoire supplémentaire de 200 points pour le stockage manuel
  • Arrêt automatique réglable de 10 minutes à 24 heures
  • Autotest et autodiagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône de réétalonnage indiquant le temps
  • Faible consommation d'énergie: 4 piles AA pour plus de 1000 heures d'utilisation
Informations de commande: Inclut un instrument dans un boîtier solide en plastique, une sonde de conductivité avec capteur de température intégré CO 11 (câble de 1,5 m), un kit de démarrage (un bécher standard et un bécher en plastique), un support et le manuel de présentation (en 22 langues) sur CD-ROM.
Des sondes de conductivité pour des conductivités faibles sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre bureau de vente local Avantor pour plus d'informations.
Information de livraison: Ready to use portable kit CO 3100 H (663-0234) includes meter in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl and conductivity probe with built-in temperature sensor CO 11 (1,5 m cable).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité