VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Oxymètre portable
Fournisseur: VWR
VWR® pHenomenal®
664-0176EA 1140 EUR InStock
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Oxymètre portable
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Conforme aux BPL, cet oxymètre portable est doté d'un boîtier solide de protection IP 67, ainsi que d'une sortie USB étanche pour connexion à un ordinateur, et offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures sur le terrain.
  • Grand écran graphique LCD avec rétroéclairage LED continu pour afficher les mesures d'oxygène et de température simultanément
  • Enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémoire de 5000 jeux de données avec mémorisation automatique ; mémoire supplémentaire de 200 jeux de données pour le stockage manuel
  • Mise hors tension automatique réglable de 10 minutes à 24 heures
  • Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation d'énergie: Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
Informations de commande: Prêt à l'emploi dans un étui solide en plastique avec une sonde à oxygène galvanique OXY 11-3 avec capteur de température intégré, un câble de 3 m, un support, un kit de maintenance et le manuel d'instructions (en 22 langues) sur CD-ROM.
Information de livraison: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité