VWR® pHenomenal® OX 4110 H Dissolved Oxygen Meter, Handheld, with Optical Oxygen Probe
Fournisseur: Avantor
VWR® pHenomenal®
664-0177EA 1133 EUR InStock
664-0177
VWR® pHenomenal® OX 4110 H Dissolved Oxygen Meter, Handheld, with Optical Oxygen Probe
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Conforme aux BPL, cet oxymètre portable est doté d'un boîtier solide de protection IP 67, ainsi que d'une sortie USB étanche pour connexion à un ordinateur, et offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures d'oxygène optiques sur le terrain.
  • Grand écran graphique LCD avec rétroéclairage LED continu pour afficher les mesures d'oxygène et de température simultanément
  • Enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémoire de 5000 jeux de données avec mémorisation automatique ; mémoire supplémentaire de 200 jeux de données pour le stockage manuel
  • Mise hors tension automatique réglable de 10 minutes à 24 heures
  • Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation d'énergie: Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
Informations de commande: Prêt à l'emploi dans un étui solide en plastique avec une sonde à oxygène optique OPOX 11-3 avec capteur de température intégré, un câble de 3 m, un support, un kit de maintenance et le manuel d'instructions (en 22 langues) sur CD-ROM.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité