Sterilising station, SteriMax
Fournisseur: Roth Carl
KL88.1 LH89.1
ROTHKL88.1EA 675 EUR InStock
ROTHKL88.1 ROTHLH89.1
Sterilising station, SteriMax
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Stainless steel sterilising station for sterilising inoculating loops, needles and instruments. Ideal for laboratories and safety workbenches where gas and open fires cannot be used. Simply hold the inoculating loop in the quartz glass sterilising tube to sterilise. The loop is sterile after approx. 5 to 7 s.
  • Sterilising temperature 900 to 950 °C
  • Residual heat display warns against high temperatures
  • Angle can be adjusted up to seven times
  • Integrated splash protection
  • Trays for three instruments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité