Inoculating loops, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
KL97.1 KN02.1
ROTHKL97.1EA 69.85 EUR InStock
ROTHKL97.1 ROTHKN02.1
Inoculating loops, Rotilabo®
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
Rotilabo® inoculating loops, made of platinum/iridium. Wire diameter 0,6 mm. Rotilabo® inoculating loop holder set made of stainless steel. Loops are fixed with union nut. For inoculating loops with wire diameter 0,6 to 1,0 mm. Set sorted by colour: blue, yellow, red, black. Length: 245 mm. Autoclavable at 121 °C.
Information de livraison: Loops delivered without inoculating loop holder, please order separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité