Cuves pour spectrophotomètres
Fournisseur: EPPENDORF
0030079.345 0030079.353
634-0832EA 141 EUR InStock
634-0832 634-0833
Cuves pour spectrophotomètres
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves conviennent aux dosages colorimétriques de protéines, à une DO de 600 et aux mesures cinétiques ou en fluorescence.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité