9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
H60929.03 H60929.06
H60929.03EA 64.5 EUR InStock
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₈O₄
MW: 252,22 g/mol
Point de fusion: 287…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001231
Numéro CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité