1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H63695.MD H63695.03
H63695.MDEA 63.3 EUR InStock
H63695.MD H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 54605-72-0 Molecular Formula: C10H8N2O Formula Weight: 172.18 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 84-88° MDL No.: MFCD02179568
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179568
Numéro CAS: 54605-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité