2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2020-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD2020-1G
2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2'-(N,N-Dimethylamino)-5'-nitroacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
Numéro MDL: MFCD00130122
Numéro CAS: 5367-36-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/10/28978810.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité