Salicylaldehyde azine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2-hydroxybenzaldehyde) hydrazone, N,N'-Bis(salicylidene)hydrazine, Salazine, Salicylaldazine, 2,2'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))diphenol
S0850-5G S0850-25G
TCIAS0850-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAS0850-5G TCIAS0850-25G
Salicylaldehyde azine ≥98.0% (par GC)
Salicylaldehyde azine
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043496
Numéro CAS: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4900a21732c40dd9256621d98b12aa092a73f6&vid=ea4900a21732c40dd9256621d98b12aa092a73f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité