2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H37989.06EA 155 EUR InStock
H37989.06 H37989.03
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₂S₂
MW: 292,2 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039974
Numéro CAS: 479719-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité