2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61973.03 H61973.06
H61973.03EA 88.9 EUR InStock
H61973.03 H61973.06
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 137553-42-5 Molecular Formula: C7H3FIN Formula Weight: 247.01 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Red-brown UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03094172
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094172
Numéro CAS: 137553-42-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité