5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60774.03EA 65.4 EUR InStock
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09833184
Numéro CAS: 578-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité