Zirconium diboride ≥99.5% (base métaux sauf Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
47030.30EA 652 EUR InStock
47030.30 47030.18
Zirconium diboride ≥99.5% (base métaux sauf Hf)
Zirconium diboride
Formule: B₂Zr
MW: 112,84 g/mol
Point de fusion: 3000 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064648
Numéro CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité