3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62225.03EA 582 EUR InStock
H62225.03
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BFO₄
MW: 266,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756465
Numéro CAS: 936728-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité