4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 134 EUR InStock
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848442
Numéro CAS: 61324-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité