4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62040.06EA 961 EUR InStock
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466241
Numéro CAS: 304445-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité