2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
TL00461DA TL00461EA
MAYBTL00461DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00461DA MAYBTL00461EA
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Numéro MDL: MFCD00052200
Numéro CAS: 141134-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité