D-(-)-Luciferin potassium salt
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, Beetle Luciferin potassium salt, D-Luciferin potassium, Luciferin potassium salt, Firefly luciferin potassium salt, Potassium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
14681-50 14681-100 14681-500 14681-1
CAYM14681-50EA 76.2 EUR InStock
CAYM14681-50 CAYM14681-100 CAYM14681-500 CAYM14681-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formule: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MW: 318,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044928
Numéro CAS: 115144-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité