Ionomycin calcium salt
Fournisseur: Cayman Chemical
11932-1 11932-5 11932-10 11932-25
CAYM11932-1EA 56.8 EUR InStock
CAYM11932-1 CAYM11932-5 CAYM11932-10 CAYM11932-25
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité