3-Amino-1-Boc-piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2314-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA2314-1G TCIAA2314-5G
3-Amino-1-Boc-piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861219
Numéro CAS: 184637-48-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/96/28930496.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité