(±)-Naringenin
Fournisseur: Cayman Chemical
14173-1 14173-5 14173-10
CAYM14173-1EA 64.5 EUR InStock
CAYM14173-1 CAYM14173-5 CAYM14173-10
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Formule: C₁₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité