4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61679.MDEA 0 EUR InStock
H61679.MD H61679.06 H61679.14
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 345-89-1
EINECS: 206-464-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité