2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61603.14EA 489 EUR InStock
H61603.14 H61603.06
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Densité: 1,611
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671579
Numéro CAS: 6226-25-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité