5-Amino-2-bromobenzoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60382.06EA 92.5 EUR InStock
H60382.06 H60382.14
5-Amino-2-bromobenzoic acid 95%
5-Amino-2-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 171…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368968
Numéro CAS: 2840-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité