2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61876.06 H61876.14
H61876.06EA 185 EUR InStock
H61876.06 H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 1092349-87-5 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.00 Physical Form: Solid UN No.: 2811 MDL No.: MFCD11035924
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035924
Numéro CAS: 1092349-87-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité