Ginkgolide B
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM14636-10EA 82.6 EUR InStock
CAYM14636-10 CAYM14636-25 CAYM14636-50 CAYM14636-5
Ginkgolide B
Ginkgolide B
Formule: C₂₀H₂₄O₁₀
MW: 424,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD05662347
Numéro CAS: 15291-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité