1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63312.03 H63312.06
H63312.03EA 85.4 EUR InStock
H63312.03 H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98% CAS No.: 21038-22-2 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD01114582
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114582
Numéro CAS: 876-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité