4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 1-(4-Chlorophenyl)but-3-en-1-ol
H53381.03 H53381.06
H53381.03EA 44.5 EUR InStock
H53381.03 H53381.06
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 14506-33-3 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 140°/2mm MDL No.: MFCD03427246
Formule: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (2 mmHg)
Densité: 1.137
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427246
Numéro CAS: 14506-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité