3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 83.6 EUR InStock
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774187
Numéro CAS: 656-66-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité