Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H60242.14EA 159 EUR InStock
H60242.14 H60242.06
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082564
Numéro CAS: 59382-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité