1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
B1763-25G B1763-5G
TCIAB1763-25GEA 228 EUR InStock
TCIAB1763-25G TCIAB1763-5G
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011555
Numéro CAS: 15788-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0284624fb73c847fc2537702b6d1f46350d40670&vid=0284624fb73c847fc2537702b6d1f46350d40670&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité