Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61377.06EA 56.9 EUR InStock
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782103
Numéro CAS: 766-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité