α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60141.03 H60141.06
H60141.03EA 43.3 EUR InStock
H60141.03 H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3381-73-5 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 95-99° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08276760
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276760
Numéro CAS: 3381-73-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité