4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61134.MDEA 139 EUR InStock
H61134.MD H61134.03
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644472
Numéro CAS: 1150114-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité