4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
008232-1G 008232-5G
FLUO008232-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008232-1G FLUO008232-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Numéro MDL: MFCD00052227
Numéro CAS: 172932-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité